Merck
TRUE8
Sigma-Aldrich
TrueGel3D Hydrogel Kits
SLO-PVA, CD cell-degradable crosslinker
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥31,500
¥31,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥31,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
¥31,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The gel is formed by stable thioether bonds between thiol groups on CD cell-degradable crosslinker and thio-reactive groups on SLO-PVA. The polymer, SLO-PVA is functionalized with thiol-reactive groups which react with crosslinker at slower rate than maleimides in FAST-PVA. SLO-PVA does not have sites for cell attachment, but it can be customized to conjugate RGD peptide using TrueGel3D RGD peptide (TRUERGD-1EA) prior to the crosslinking step.
The CD cell-degradable crosslinker is composed of matrix metalloprotease (MMP)-cleavable peptide (Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala), which allows cells to spread and migrate by secreting matrix metalloproteases (MMP1, MMP3, MMP7 and MMP9).
アプリケーション
TRUE8-1KT is used to generate hydrogels of different stiffness (0.15 to 5 KPa shear modulus) to mimic in-vivo conditions and to investigate the effect of matrix stiffness on cell physiology and behavior. These hydrogels are also employed to study cell migration of neutrophils, dendritic cells and lymphocytes. The SLO-PVA based hydrogels are preferred over dextran-based gels for long-term culture of cells producing carbohydrate degrading enzymes.
特徴および利点
  • Slow gelling (takes 1.5 minutes to 4 minutes, depends on gel stiffness)
  • Flexibility in modulating gel stiffness
  • Contains MMP-cleavable crosslinker
  • Does not allow cell recovery and post-culture analyses
  • Cell inert hydrogel (if not customized with RGD peptide)
構成
TRUE8-1KT contains SLO-PVA solution in phosphate buffer and lyophilized CD cell-degradable crosslinker with reconstitution buffer and water.
注意
Avoid prolonged exposure of CD cell-degradable crosslinker to air and store SLO-PVA in small portions to avoid frequent freeze-thaw cycles.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
TrueGel3D®は、より生理学的な培養条件のために天然の細胞外環境を模倣することを目的とした、3D細胞培養用の合成されたハイドロゲルプラットフォームです。
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
プロトコル
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
関連コンテンツ
3D細胞培養用のTrueGel3D™キットでは、足場となるペプチドの濃度やゲルの硬さを最適化するための高度なプロトコルが利用できます