ICP・AAS用標準物質
あらゆる測定は、その測定のキャリブレーションに使用した標準物質と同じレベルにしかなりません。測定の精度が問題になる場合、毎回分析ごとに、非常に高品質の認証標準物質(CRM)またはキャリブレーション用標準物質の新品バイアルから開始することが重要です。TraceCERT™およびCertipur™のICPおよびAAS用の単元素および多元素混合溶液の認証標準物質は、極めて高純度の出発原料を使用し製造され、ISO/IEC 17025およびISO 17034の両ガイドラインに適合しています。
これらICPおよびAAS用の標準物質は、すぐにお使いいただけるよう調製され、米国国立標準技術研究所(NIST)の一次標準物質に対してトレーサブルです。私たちの包括的な文書は、ISO GUIDE 31のガイドラインに従って発行された、適切な不確かさの計算値も含まれた分析証明書です。
関連製品資料
Analytix Reporter:Special Edition Pharma Analysis & GC
フライヤー:Inorganic Elemental Impurity Mixes According to ICH Q3D Guidelines
大麻含有食品サンプル中の重金属のICP-MS分析
Heavy Metal Analysis of Cannabis sativa by ICP-MS and the Need for Proper Sample Homogenization
The Big Four Heavy Metals in Cannabis: Sample Preparation and Analysis via ICP-MS
AASおよびICP用の単元素CRM溶液
AAS、ICP-発光分光分析(ICP-OES)およびICP-質量分析(ICP-MS)用に、各種濃度の単元素の認証標準物質溶液を幅広く提供しています。TraceCERT™製品の試験成績書には、NISTトレーサブルな密度、認証プロセスに関する情報、トレーサビリティ測定値、保管安定性、不確かさの評価、そして測定された微量不純物が示されています。
ICP用の多元素CRM溶液
TraceCERT™およびCertipur™ CRMの多元素溶液には、チューニング溶液、周期表の混合溶液、毒性元素混合液、ICP-MSおよび波長キャリブレーション用混合液、さらにグラファイト炉AAS用混合液があります。また、アルカリおよびアルカリ金属、希土類金属、半金属および非金属元素、そして遷移後および遷移金属などの複数の元素群の混合液も用意しています。
Titrisol®濃縮単元素溶液
簡単に使用できるTitrisol®濃縮液として、AAS用に多くの単元素標準液を提供しています。濃縮液を希釈することで、簡単に目的の標準液が得られます。Titrisol®濃縮液は、NIST標準物質に対してトレーサブルで、最短使用期限は5年です。
ICH Q3DガイドラインのためのTraceCERT™ CRM混合液
医薬品規制調和国際会議(ICH)Q3Dガイドラインに従って、経口、非経口および吸入の濃度に相当する元素比のCRM標準混合液と各種無機元素の不純物混合液を提供しています。
大麻試験用のTraceCERT™ CRM混合液
土壌および一部の肥料を通じて、ヒ素、カドミウム、水銀、鉛などの微量重金属が大麻植物に蓄積する可能性があります。私たちの重金属の認証標準物質混合溶液は、大麻に関する米国州法に合わせて製造され、濃度も規制要件に適合しています。
カスタム標準溶液
カタログ製品に加えて、無機元素のカスタム標準物質を提供しています。これらの混合溶液は、すべてISO/IEC 17025およびISO 17034の認証を受けた施設で製造され、詳細な分析証明書と認証レポートが添付されています。