逆相/順相クロマトグラフィー充填剤
お客様の分離要件に応じて、幅広いシリカゲル系クロマトグラフィー吸着剤とゲルの選択肢を用意しています。求められているものが高い再現性と最適化された分離能なのか、より経済的で汎用性の高い材料なのかにかかわらず、順相・逆相製品にはあらゆる製造スケールに適したシリカゲル製品があります。
関連資料
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
逆相クロマトグラフィー吸着剤
PharmPrep®P RP吸着剤は、インスリンやその他の抗生物質やホルモンなどのAPIのような小分子ペプチドの効率的なポリッシングに使用されます。これらの吸着剤はステンレススチール製プレパックカラムでもご提供しています。
LiChroprep®RP吸着剤は、ペプチド精製プロセスの迅速かつ効果的で再現性の高い分離を実現します。
順相クロマトグラフィー吸着剤
PharmPrep®P Si製品とLiChroprep®Si製品は、バイオ医薬品や医薬品原薬のコスト効率の高い信頼できるポリシングに最適です。
シリカゲル規格品
シリカゲル規格品は、大量の高価値な化合物を精製するために広く使用されています。これらのシリカゲルは、吸着とクロマトグラフィーのプロセスのために生産されており、複数の粒径と、500 gから400 kgまでの梱包単位でご提供しています。
Silica Gel 60は、不規則な形状を持つシリカゲルマトリックスで、単純な吸着プロセスや順相クロマトグラフィーに最適です。
多機能吸着剤
酸化アルミニウムは、細孔径が6 mm、9 mm、15 mmのものがあり、分取クロマトグラフィーに適した汎用性の高い吸着剤です。酸化アルミニウムは、特にアルカリ性領域で、シリカゲルよりも高いpH安定性を発揮します。
規格品のAluminum Oxide 90は、極性が中等度の吸着剤で、塩基性アルミナの陽イオン交換特性が必要な場合によく使用されています。活性炭の代わりに使用されることもあります。
Florisil®ケイ素酸塩は、選択性が高い、極性のあるケイ酸マグネシウムゲルであり、ステロイド、アルカロイド、および抗生物質の分離に非常に適しています。