Merck
ホームApplications医薬品・バイオ医薬品製造ワクチンの製造プラスミドDNAワクチンの製造
プラスミドDNAワクチンの製造
プラスミドDNAワクチンプロセスの画像
プラスミドDNAワクチンの製造プロセス
プラスミドDNA(pDNA)は、ウイルスベクター製品の重要な構成要素です。これらの環状DNA分子を治療用の導入遺伝子として使用し、ウイルスのカプシドにコーディングしたり、ワクチンそのものとして使用することもができます。DNAワクチンは動物での使用が認められており、新型コロナウイルス感染症に対して開発されています。pDNAは、mRNAワクチンの出発原料としても使用されます。
pDNAの製造には、いくつかの課題があります。微生物培養の生産性が低いため、その産生は容易ではありません。さらに精製工程が複雑な要因として、細菌溶解物は高粘度で、低い分離をもたらすpDNAと同様の特性を持つ不純物を含んでいます。こうした課題は、高度なシングルユース技術で構成されるエンドツーエンドのプラットフォームを使用することで解決できます。
Something went wrong, please try again.
注目のカテゴリ
Emprove® プログラム:順守と制御を習得するスマートな方法
Emprove® Program
Emprove®プログラム順守と制御を習得するスマートな方法メルクの製品ポートフォリオを補完するEmprove® プログラムでは、お客様の一連のリスクアセスメントをサポートするためにEmprove® Dossierに含まれる信頼できる技術・規制・供給関連情報に簡単にアクセスしていただけます。
製品の購入
グルコースのウイルスリスクを低減させる高温短時間(HTST)殺菌を示すアイコン
ウイルス不活化
低温殺菌や低pH処理など、弊社のウイルス不活化ソリューションにより、バイオ医薬品の安全性とコンプライアンスが強化されます。
製品の購入
Mobius®シングルユースバイオリアクターシリーズ製品
バイオプロセシングMobius®シングルユースバイオリアクター
Mobius® バイオリアクターシリーズには、ベンチスケール(2 mL、3 L)、パイロット製造、臨床製造、商用製造(50 ~ 2,000 L)用のシングルユースバイオリアクターがあり、プロセス開発初期から商用バッチ製造までの細胞培養を実現できます。
製品の購入
薄層クロマトグラフィー(TLC)
シングルユースミキサー
医薬品原料の混合やプロセス溶液調製用のMobius®シングルユースミキシングソリューションの詳細はこちら
製品の購入
アップストリームの生産性を向上させながら、患者での使用までの時間を短縮する
pDNAには、細胞の回収と清澄化のための高度なシングルユース技術によって解決できる課題がいくつかあります。遠心分離または精密ろ過TFF(MF-TFF)は、使用済みの培養ブロスを除去するために使われます。一方、デプスフィルターは、清澄化の幅広い条件で優れた性能を発揮しています。
不純物を確実に除去し、収率と効率のの向上を達成します
陰イオン交換(AEX)は、タンパク質、RNA、gDNA、エンドトキシンの強力なクリアランスが可能です。しかし、プラスミドアイソフォームは、イオン交換での分離が非常に困難です。その場合はHICを使用できます。高塩分溶出液のプールがあるため、HICはAEX後の処理に適しています。
ダウンストリームの回収率を最大化する
pDNAの精製は複雑で、TFFとクロマトグラフィーを組み合わせる必要があります。TFFは清澄化とクロマトグラフィーの間に実行できます。ここでは残留不純物を限外ろ過で洗浄し、pDNAをクロマトグラフィー用に濃縮します。樹脂とメンブレンは、どちらもクロマトグラフィー精製に使用できます。樹脂は容易に導入でき、高い選択性を有します。メンブレンは高い結合能と流量を示します。
患者の安全を保証する
患者の安全性を確保するため、精製および製剤化されたpDNAは滅菌ろ過する必要があります。滅菌ろ過は、比較的簡単な操作のように思われるかもしれません。しかし、プラスミドのサイズの大きさ、溶液の高い粘性、アジュバント製剤の細菌捕捉のために、pDNAの滅菌ろ過が困難になる可能性があります。滅菌ろ過を最適化するためには、塩濃度、プラスミドのサイズ、純度、プラスミドの濃度をはじめとする多くのプロセスパラメータを考慮する必要があります。
詳細はこちら
データシート、証明書、技術資料については文書ライブラリをご覧ください。
シングルユースミキサーの画像
アップストリームの細胞回収&細胞溶解
HC Podデプスフィルターの画像
ダウンストリーム タンジェンシャルフローフィルトレーションの画像
プラスチックボトルの画像
メルクには、業界最高の品質を誇る滅菌ろ過済み製品の製造施設があり、お客様のバイオ医薬品製造を最適化するために世界中のGMP施設からすぐに使える細胞培養培地、バッファー、CIP製品、SIP製品をお届けしています。
ダウンストリームクロマトグラフィーの画像
分子の画像
解析モニターとPCモニターの画像
プロセス分析技術(PAT)および解析ソフトウェアを使って、プロセスをインラインからリアルタイムで監視・制御することで、タンパク質サブユニットワクチン製造プロセスに品質を組み込むことができます。 
フィルターとクリップボードの画像
メルクでは、システムや機器の設置から、システム適合性評価、バリデーションサービス、メンテナンス・サービスプラン、トレーニング・専門サービスまで、お客様の研究ニーズを満たすためのさまざまな製品サービスをご提供しています。 