エンドヌクレアーゼ
エンドヌクレアーゼは、DNAとRNAを小さな断片に切断することで、バイオプロセス工程や研究アプリケーションでの核酸汚染レベルを低下させるのに使用されます。さまざまな天然由来エンドヌクレアーゼ製剤が利用可能ですが、天然原料にはプロテアーゼ活性やウイルス汚染がある可能性があるため、問題が生じることがあります。
Benzonase® エンドヌクレアーゼは、Serratia marcescens由来の遺伝子組み換えヌクレアーゼで、天然由来のエンドヌクレアーゼによるリスクを排除し、あらゆる形態のDNAとRNAを分解できます。Benzonase® エンドヌクレアーゼは、適切な反応条件下で使用することで、あらゆる形態のDNAとRNA(一本鎖、二本鎖、直鎖、環状)を長さ約3~5塩基対のオリゴヌクレオチドに分解します。非常に高いレベルの特異的活性を持ち、プロテアーゼ活性は検出限界以下です。
一部の製造テンプレートでは、生理学的レベル(200 mM塩化ナトリウム)を超える塩濃度の使用が有益なことがあります。Benzonase®耐塩性エンドヌクレアーゼは、アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター産生時の中間溶解およびDNA消化ステップで、200~1000 mMの塩濃度の塩化ナトリウムを使用できます。Benzonase®のポートフォリオに新たに追加されたこの製品は、Triton™ X-100の代替品であるDeviron®界面活性剤が含まれ、試験済みのすべての界面活性剤と互換性があります。
Benzonase® エンドヌクレアーゼのバイオプロセシングや研究へのアプリケーションについての詳細はこちら。
バイオプロセシングアプリケーション
Benzonase® エンドヌクレアーゼは、規制要件の厳しいバイオプロセシングアプリケーションに最適です。世界保健機関(WHO)や米国食品医薬品局(FDA)が義務付けている200塩基対というフラグメントサイズよりかなり小さなサイズまで核酸を分解し、GMP IPE-PQG条件下で製造され、規制申請で引用できるFDAのドラッグマスターファイルが作成されています。
以下のような幅広いアプリケーションで効果を発揮します:
- ウイルスワクチンやウイルスベクターワクチンの精製
- 細胞・遺伝子治療薬の精製
- 腫瘍溶解性ウイルスの精製
- タンパク質やその他のバイオ製剤からのDNAとRNAの除去
- 宿主DNAの除去
さまざまな製造ニーズに合わせるため、IPEG PQG GMP Benzonase®エンドヌクレアーゼには3バージョンが用意されています。これらはすべて、規制当局への申請書類の準備を容易にするEmprove®プログラムに含まれています(表1)。
Benzonase®エンドヌクレアーゼは、E. coli W3110発現系で調製されており、ウイルス汚染のリスクが最小限に抑えられています。
- Benzonase® エンドヌクレアーゼEmprove® Expert
- Benzonase® エンドヌクレアーゼSafety Plus Emprove® Expertは、CD培地で産生され、各バッチに対して外来ウイルスとマイコプラズマ否定試験が実施されています。
- Benzonase®耐塩性エンドヌクレアーゼはまた、化学的に既定された培地で産生され、バッチごとにマイコプラズマが検査されています。また、必要に応じて外来性ウイルスの検査も利用できます。
Benzonase®のサンプルに興味がございますか? ご希望の方は、下のボタンをクリックして詳細をご覧ください。
研究アプリケーション
Benzonase® エンドヌクレアーゼは、以下のようなさまざまな研究アプリケーションで使用できます:
- マイクロバイオームからの宿主DNAの除去
- マイクロバイオーム研究のための微生物分類同定の向上
- ワクチン研究における凝集の抑制
- 組換えタンパク質抽出工程における溶解物の粘性低下とその結果としての標的タンパク質収率の向上
さまざまな高純度・高濃度のBenzonase® エンドヌクレアーゼをご利用いただけます。
Benzonase® エンドヌクレアーゼは、さらにワークフローを円滑にするためのタンパク質抽出試薬とのセットでもご提供しています。
- BugBuster® マスターミックス:Benzonase® エンドヌクレアーゼとrLysozyme溶液を含むBugBuster® タンパク質抽出試薬
- BugBuster® HTタンパク質抽出試薬:BugBusterタンパク質抽出試薬とBenzonase® エンドヌクレアーゼ
- CelLytic™ B Plus キット:リゾチーム、Benzonase® エンドヌクレアーゼ、プロテアーゼ阻害剤
技術情報 |
---|
関連製品資料
- Data Sheet: Benzonase® Salt Tolerant endonuclease Emprove® Expert
The best-in-class solution for nucleic acid removal at high salt concentrations.
- Technical Poster: AAV process intensification using high salt lysis & Benzonase® Salt Tolerant endonuclease
The overall process yield of adeno-associated virus (AAV) manufacturing is a major concern for biotherapeutic manufacturers
- Family Portfolio Flyer: Explore The Benzonase® endonuclease Portfolio
Ensuring efficiency and regulatory compliance — The smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production
- Technical Article: AAV Process Intensification Using High Salt Lysis and Salt Tolerant Endonuclease
Production of adeno-associated virus (AAV) vectors includes a midstream step that combines cell lysis and nuclease treatment.
- Flyer: Deviron® 13-S9
Detergent, EMPROVE® EXPERT
- Data Sheet: What Does it Mean Switching from Benzonase® Endonuclease Emprove® Expert to Benzonase® Endonuclease Safety Plus Emprove® Expert
Optimization of Benzonase® endonuclease use in virus purification.
- Data Sheet: Optimization of Benzonase® Endonuclease Use in Virus Purification
Benzonase® endonuclease— the smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production has proven its value for over 30 years.
- Brochure: Benzonase® Endonuclease
Balancing efficiency and regulatory compliance—the smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production.
- Technical Article: Benzonase® Nuclease Q&A
このページは、Benzonase®(ベンゾナーゼ)ヌクレアーゼについてよくある質問9項目とその回答をまとめたものです。
- Technical Article: Removing DNA and RNA Using Benzonase® Endonuclease During Viral Production
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.