表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥16,200 | |
| 2 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥27,400 | |
| 15 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥101,000 |
この商品について
¥16,200
カートの在庫状況を確認する
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.46 μm
General description
ポリスチレンマイクロ粒子は、負の電荷を持つ安定化コロイド粒子です。これらのマイクロ粒子は、癒着したビーズを形成させる特定条件下でのスチレンの重合により合成されます。ポリスチレンラテックスビーズには、セルカウンター較正、抗体介在性凝集診断薬、電子顕微鏡、食作用実験など幅広い用途があります。
Application
ポリスチレンラテックスビーズは、マウスからの採血のための人口装置の成分として使用されています。また、メスAnopheles gambiae(ガンビエハマダラカ)からの囲食膜(PM)の抽出のためのタンパク質フリーラテックスの食事の成分としても使用されています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| mean particle size 0.46 μm | mean particle size 0.1 μm | mean particle size 0.3 μm | mean particle size 0.8 μm |
| composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% |
| packaging pack of 1 mL, pack of 2 mL, pack of 15 mL | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL | packaging pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ラテックスビーズ、ポリスチレン
適用法令
毒物
pdsc
LB5-1ML:4.548174019979E12 + LB5-2ML:4.548174019986E12 + LB5-15ML:4.548174019962E12
jan
関連コンテンツ
Presence of chitinase and beta-N-acetylglucosaminidase in the Aedes aegypti: a chitinolytic system involving peritrophic matrix formation and degradation
Benedito P D F, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 32(12), 1723-1729 (2002)
The Anopheles gambiae adult midgut peritrophic matrix proteome
Dinglasan R R, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 39(2), 125-134 (2009)
Rapid Induction by a Blood Meal of a Carboxypeptidase Gene in the Gut of the Mosquito Anopheles gambiae
Marten J E, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 27(12), 1063-1072 (1997)
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| LB5-15ML | 04061838208484 |
| LB5-1ML | 04061838108234 |
| LB5-2ML | 04061838208491 |