スキップする
LB1
ラテックスビーズ、ポリスチレン
0.1 μm mean particle size
別名:
ラテックスビーズ, ラテックスミクロスフェア
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥13,500
2 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥20,600
15 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥75,900
この商品について
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
¥13,500
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 ea
mean particle size
0.1 μm
General description
ポリスチレンマイクロ粒子は、アニオン性の安定化コロイド粒子です。これらのマイクロ粒子は、癒着したビーズを形成させる特定条件下でのスチレンの重合により合成されます。ポリスチレンラテックスビーズには、食作用実験、抗体介在性凝集診断薬、電子顕微鏡、およびセルカウンター較正を含めた幅広い用途があります。
Application
ポリスチレンラテックスビーズは、次の用途で使用されています:
  • 内皮微小粒子(EMP)のフローサイトメトリーアッセイ
  • 莢膜多糖類(CPS)抗体/抗原ラテックス凝集試験の検出
  • エビの血球における食作用活性の評価[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
LB5LB3LB8
vibrant-m
LB1
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB5
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB3
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB8
Latex beads, polystyrene
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.8 μm
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Evaluation of Cellular Absorption and Metabolism of ??Carotene Loaded in Nanocarriers after In Vitro Digestion
Ling C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9383-9394, 69-69 (2021)
Francesca Capetti et al.
Journal of separation science, 43(9-10), 1879-1889 (2020-02-20)
The frankincense resins, secreted from Boswellia species, are an uncommon example of a natural raw material where every class of terpenoids is present in similar proportions. Diterpenoids (serratol, incensole, and incensole acetate) are used to discriminate samples from different species
Steven Mascrez et al.
Analytica chimica acta, 1103, 106-114 (2020-02-23)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) is an easy, effective, and selective technique for the extraction of volatiles and semi-volatiles compounds. For the latter, longer equilibration times are needed, which are typically shortened by applying agitation or heating the sample. A less
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
LB1-2ML04061838208415
LB1-15ML04061838208408
LB1-1ML04061838108203