スキップする
LB8
ラテックスビーズ、ポリスチレン
0.8 μm mean particle size
別名:
ラテックスビーズ, ラテックスミクロスフェア
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥15,000
2 mL
カートの在庫状況を確認する
¥25,200
15 mL
カートの在庫状況を確認する
¥89,100
100 mL
カートの在庫状況を確認する
¥406,000
この商品について
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
¥15,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.8 μm
General description
ポリスチレンマイクロ粒子は、負電荷を持つ安定したコロイド粒子で、癒着したビーズが自然に形成される条件下でのスチレンの重合により合成されます。その汎用性の高さから、これらのビーズは抗体介在性凝集診断薬、電子顕微鏡、セルカウンター較正、および食作用実験で使用できます。
Application
ポリスチレンラテックスビーズは、次の用途で使用されています:
  • 内皮マイクロパーティクル(EMP)のフローサイトメトリーアッセイ
  • 莢膜多糖類(CPS)抗体/抗原ラテックス凝集試験の検出
  • エビの血球における食作用活性の評価
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
LB3LB5LB1
vibrant-m
LB8
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB3
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB5
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB1
Latex beads, polystyrene
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
0.8 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.1 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of traditional medical herbs ?minor bupleurum decoction? on the non-specific immune responses of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Yu-Sheng, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 218-225, 84(1-842) (2017)
Humoral immune responses following experimental infection of goats with Mycoplasma capricolum subsp. capri pneumoniae
John B M, et al.
Veterinary Microbiology, 84(1-2) (2002)
AGE/RAGE-Induced EMP Release via the NOX-Derived ROS Pathway
Ying-Hua C, et al.
Journal of Diabetes Research (2018)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
LB8-1ML04061838108258
LB8-15ML04061838088147
LB8-100ML04061838208507
LB8-2ML04061838208514