表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 mL | 在庫from市川市大町368 | ¥12,500 | |
| 2 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥20,300 | |
| 15 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥75,900 |
この商品について
¥12,500
在庫詳細
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.3 μm
General description
ポリスチレンマイクロ粒子は、アニオン性の安定化コロイド粒子です。自然な癒着ビーズ形成を誘発させる特定条件下で、スチレンの重合により製造されます。ラテックス粒子は、食作用実験、抗体介在性凝集診断薬、電子顕微鏡、セルカウンター較正に最適です。
Application
ポリスチレンラテックスビーズは、次の用途で使用されています:
- ラテックス粒子の回収とサイズ分布の研究において
- 消光分光法のためのコロイド懸濁液の成分として
- 高感度フローサイトメトリーによる微小胞の定量において
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| mean particle size 0.3 μm | mean particle size 0.8 μm | mean particle size 0.1 μm | mean particle size 0.46 μm |
| composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% |
| packaging pack of 1 mL, pack of 2 mL, pack of 15 mL | packaging pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ラテックスビーズ、ポリスチレン
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
関連コンテンツ
Light extinction spectroscopy applied to polystyrene colloids: Sensitivity to complex refractive index uncertainties and to noise
Eneren P, et al.
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 261, 107494-107494 (2021)
Richard Ortega et al.
Particle and fibre toxicology, 11, 14-14 (2014-03-29)
The mechanisms of toxicity of metal oxide particles towards lung cells are far from being understood. In particular, the relative contribution of intracellular particulate versus solubilized fractions is rarely considered as it is very challenging to assess, especially for low-solubility
Yu Chen et al.
Journal of biophotonics, 10(11), 1411-1420 (2017-04-19)
Optical coherence microscopy (OCM) has unique advantages of non-invasive 3D imaging without the need of exogenous labels for studying biological samples. However, the imaging depth of this technique is limited by the tradeoff between the depth of focus (DOF) and
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| LB3-15ML | 04061838262370 |
| LB3-2ML | 04061838208453 |
| LB3-1ML | 04061838208446 |