スキップする
HT902
グラムヨード 溶液
別名:
グラムのヨウ素溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
8 fl oz
カートの在庫状況を確認する
¥13,300
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
¥13,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Gram Stain Procedure(Sigma Procedure HT90)においてキットの成分として使用されます。
Other Notes
0.33%ヨウ素と0.66%ヨウ化カリウムを含有します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HT902322852HT254
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グラムヨード 溶液
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
適用法令
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
HT902-VAR: + HT902-8FOZ: + HT902-8FOZ-KC: + HT902-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)