スキップする
HT254
ファン・ギーソン酸性フクシン溶液
for in vitro diagnostic use
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mL
カートの在庫状況を確認する
¥26,000
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
¥26,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Sigma Elastic Stain kit、HT25A用です。コラーゲンをブリリアンレッドに、筋肉と細胞質を黄色に染色します。
Other Notes
0.05%酸性フクシン飽和ピクリン酸溶液。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HT25AHT10316MG1L
弾性染色
Sigma-Aldrich
HT25A
弾性染色
description
for in vitro diagnostic use
description
-
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
第5類:自己反応性物質 + ニトロ化合物 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
HT254-250ML:4548173296456
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)