スキップする
HT90232
グラムヨード 溶液
別名:
グラムのヨウ素溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 L
カートの在庫状況を確認する
¥25,100
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
¥25,100
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Gram Stain Procedure(Sigma Procedure HT90)においてキットの成分として使用されます。
Other Notes
0.33%ヨウ素と0.66%ヨウ化カリウムを含有します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HT902HT90490107
description
-
description
-
description
-
description
suitable for microscopy
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グラムヨード 溶液
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 1B
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
適用法令
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
HT90232-VAR: + HT90232-BULK: + HT90232-1L:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)