Merck
2852
Sigma-Aldrich
酸ヘマトキシリン溶液
Acid Hematoxylin Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥13,300
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.47
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
1 g/L
pH
3.3
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
アプリケーション
細胞核の対比染色。Sigma Fetal Hemoglobin Procedure 285で使用されます。
構成
1 g/L 認証ヘマトキシリン。硫酸アルミニウム、ヨウ素酸ナトリウム、安定剤含有。pH 3.3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2852-50ML:4548173362113
2852-VAR:
2852-100ML-KC:
2852-50ML-KC:
2852-100ML:4548173362106
2852-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicholas J Reichart et al.
The ISME journal, 14(11), 2851-2861 (2020-09-06)
Metagenomic studies have revolutionized our understanding of the metabolic potential of uncultured microorganisms in various ecosystems. However, many of these genomic predictions have yet to be experimentally tested, and the functional expression of genomic potential often remains unaddressed. In order
Jiang Jiang et al.
Pharmaceutical research, 32(9), 2851-2862 (2015-03-17)
This study seeks to develop fiber membranes for local sustained delivery of 25-hydroxyvitamin D3 to induce the expression and secretion of LL-37 at or near the surgical site, which provides a novel therapeutic approach to minimize the risk of infections.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー