Przejdź do
V900768
Gum arabic from acacia tree
Vetec, reagent grade
Synonim(y):
Acacia gum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-519-5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
Other Notes
Believed to be a branched polymer of galactose, rhamnose, arabinose, and glucuronic acid as the calcium, magnesium, and potassium salts with a mol. wt. of approx. 250,000.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gum arabic from acacia tree
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)