Przejdź do
1724656
USP
Zileuton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-N-hydroxy-N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
150 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
zileuton
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
InChI key
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Zileuton USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Zileuton is a 5-Lipoxygenase inhibitor.
Zileuton is an anti-asthmatic, an inhibitor of 5-lipoxygenase; the initial enzyme in the biosynthesis of leukotrienes from arachidonic acid.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z42771724667PHR2555
Zileuton United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724656
Zileuton
Zileuton
Supelco
PHR2555
Zileuton
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
neat
format
-
API family
zileuton
API family
-
API family
zileuton
API family
zileuton
Gene Information
human ... ALOX5(240)
Gene Information
human ... ALOX5(240)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zileuton
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1724656-150MG04061833835074