Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6570,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
spironolactone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@@]12C(C=C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]45OC(CC5)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
InChI key
UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Spironolakton
- Spironolakton i hydrochlorotiazyd w tabletkach
- Spironolakton Tabletki
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family spironolactone | API family spironolactone | API family spironolactone | API family spironolactone |
| Gene Information human ... NR3C2(4306) | Gene Information human ... NR3C2(4306) | Gene Information human ... NR3C2(4306) | Gene Information human ... NR3C2(4306) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny spironolaktonu A
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?