Przejdź do
1612903
USP
Fosforan sitagliptyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sitagliptin phosphate monohydrate, 7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine phosphate, MK-0431
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.32
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sitagliptin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI key
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
General description
An anti-diabetic (antihyperglycemic) drug of the dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) class. Inhibition of the enzyme DPP-4 is thought to increase Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) which inhibits glucagon release, stimulates insulin release and lowers blood glucose.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny fosforanu sitagliptyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Sitagliptin Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001812PHR18571612914
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
mixture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
sitagliptin
API family
sitagliptin
API family
sitagliptin
API family
sitagliptin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan sitagliptyny
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)