Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ritonavir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Mieszanina związków pokrewnych rytonawiru Wzorzec referencyjny USP odpowiedni do stosowania w określonych testach i oznaczeniach zgodnych z USP.
Stosowany również do przygotowania zapasu przydatności systemu, przydatności systemu i roztworu tożsamości do analizy zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej i detektora UV zgodnie z podanymi poniżej monografiami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP):
Stosowany również do przygotowania zapasu przydatności systemu, przydatności systemu i roztworu tożsamości do analizy zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej i detektora UV zgodnie z podanymi poniżej monografiami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP):
- Tabletki lopinawiru i rytonawiru
- Tabletki rytonawiru
- Rytonawir
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family ritonavir | API family zanamivir | API family famciclovir | API family zanamivir |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?