Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
solution
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
SMILES string
ClC(=CCl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade ACS reagent |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) - |
| form solution | form - | form - | form liquid |
| format single component solution | format single component solution | format neat | format - |
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-01-6
79-01-6
79-01-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1601827-3X1.2ML | 04061838745293 |