Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pyrantel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(O)=O)c3O
InChI
1S/C23H16O6.C11H14N2S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3/b;6-5+
InChI key
AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
General description
Application
- Ivermectin and Pyrantel Pamoate Tablets
- Pyrantel Pamoate
- Pyrantel Pamoate Oral Suspension
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family pyrantel | API family - | API family pyrantel | API family pyrantel |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrantel pamoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1584003-500MG | 04061838743886 |