Przejdź do
1576683
USP
Dikaprylan/dikaprynian glikolu propylenowego
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.54
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
271-516-3
NACRES:
NA.24
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
propylene glycol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC.OC(=O)CCCCCCC.OC(CO)C
InChI
1S/C10H20O2.C8H16O2.C3H8O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12;1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;1-3(5)2-4/h2-9H2,1H3,(H,11,12);2-7H2,1H3,(H,9,10);3-5H,2H2,1H3
InChI key
YZWQUQVFVLJWCS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
157676315767961576672
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
propylene glycol
API family
propylene glycol
API family
propylene glycol
API family
propylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1576683-1ML04061837843204