Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6170,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
primidone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C(CC)(c1ccccc1)C(=O)N
InChI
1S/C11H14N2O2/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15)
InChI key
JFZHPFOXAAIUMB-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family primidone | API family primidone | API family primidone | API family primidone |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny primidonu A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1562011-20MG | 04061833854099 |