Przejdź do
1559709
USP
Aktywator prekalikreiny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
22.5 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6810,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Prekallikrein Activator is a contaminant derived from glass surfaces or manufacturing processes, known to artificially activate coagulation assays. The USP standard is used to detect and quantify this impurity in therapeutic protein and plasma product preparations.
The USP biologics proteins category provides critical standards and reference materials necessary for the development and manufacturing of therapeutic proteins. These proteins, which can be naturally derived or genetically engineered, are essential in treating various diseases and conditions, ensuring that they meet quality, safety, and efficacy standards.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny aktywatora prekalikreiny USP służy do przygotowywania roztworów wzorcowych do oznaczania aktywatora prekalikreiny. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 〈165〉 PREKALLIKREIN ACTIVATO, USP43-NF38 - 6583 Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000026314940571494079
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
155970904061833847145
1559709-22.5IU04061838670304