Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
350 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prazosin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4ccco4
InChI
1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
InChI key
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family prazosin | API family - | API family prazosin | API family prazosin |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prazosin hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?