Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6570,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
praziquantel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCc3c(cccc3)C2=CN(CC1=O)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2
InChI key
RAZNCTHEBQFYML-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare the standard solution in the mobile phase during the impurity analysis of Praziquantel according to the United States of Pharmacopeia.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family praziquantel | API family praziquantel | API family praziquantel | API family praziquantel |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prazykwantel Związek pokrewny B
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1554669-50MG | 04061833853849 |