Przejdź do
1548010
USP
Poly(ethylene-vinyl acetate)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
poly(ethylene-vinyl acetate)
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)CC=C.C=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
InChI key
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Poly(ethylene-vinyl acetate) USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001557Y0000793P2600000
Vinyl acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000793
Vinyl acetate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
poly(ethylene-vinyl acetate)
API family
polyvinyl acetate
API family
vinyl acetate
API family
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1548010-1G04061838670090