Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 x 0.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2220,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polysorbate
mol wt
Mw ~1309.66
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
General description
Polysorbate 80 is a mixture of partial esters of fatty acids, mainly oleic acid, with sorbitol and its anhydrides ethoxylated with approximately 20 moles of ethylene oxide for each mole of sorbitol and sorbitol anhydrides.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical |
| mol wt Mw ~1309.66 | mol wt - | mol wt 1310 g/mol | mol wt - |
| API family polysorbate | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polisorbat 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?