Przejdź do
1546809
USP
Polietylen o niskiej gęstości
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Polyethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(CH2CH2)nH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Low-Density Polyethylene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST1473CERMEC590NIST1474B
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
NIST®
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. whats the molecular weight of the LDPE, lot no. 1546809?
    1 answer
    1. Unfortunately, the molecular weight of this product is not determined.