Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenyl salicylate
quality
approximately 41 degrees
manufacturer/tradename
USP
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI key
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 172-173 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp 172-173 °C/12 mmHg (lit.) | bp 222 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wzorzec temperatury topnienia salicylanu fenylu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1534209-1G | 04061835346226 |