Przejdź do
1504933
USP
Pentane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969132
Produkt 1504933 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.48 (vs air)
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pentane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-66-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1504933-3X1.2ML04061837843099