Przejdź do
1494807
USP
Pantolakton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-(−)-Pantolactone, (R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (R)-(−)-Pantolactone, Pantoic acid γ-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80957
7260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pantolactone
manufacturer/tradename
USP
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pantolakton USP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Preparat dekspantenolu
  • Pantotenian wapnia
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00021091642904PHR1465
Pantolactone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1494807
Pantolactone
Pantolactone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002109
Pantolactone
Tagatose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642904
Tagatose
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
mp
91 °C (lit.)
mp
-
mp
91 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pantolakton
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1494807-500MG04061838738400