Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxybutynin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI key
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM2(1129), CHRM3(1131)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Oxybutynin Chloride Tablets
- Oxybutynin Chloride Oral Solution
- Oxybutynin Chloride Extended-Release Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... CHRM2(1129), CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM2(1129), CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM2(1129), CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM2(1129), CHRM3(1131) |
| API family oxybutynin | API family oxybutynin | API family oxybutynin | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxybutynin chloride
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?