Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6170,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxcarbazepine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)CC(=O)c3c1cccc3)C(=O)NC=O
InChI
1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
InChI key
FOEYBWXNDHBTBV-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Oxcarbazepine
- Okskarbazepina zawiesina doustna
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family oxcarbazepine | API family oxcarbazepine | API family - | API family oxcarbazepine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny okskarbazepiny A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1483163-10MG | 04061833852637 |