Przejdź do
1483039
USP
Związek C związany z oksazepamem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carbaldehyde, 6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.70
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxazepam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(=C\C(=C\c3c(cc(cc3)OC)OC)\C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H16O4/c1-21-16-9-8-14(17(12-16)22-2)10-15-11-18(23-19(15)20)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b15-10-
InChI key
CAWORDKXNAEUOJ-GDNBJRDFSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Oxazepam Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
148301714830281225452
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
oxazepam
API family
oxazepam
API family
oxazepam
API family
doxazosin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek C związany z oksazepamem
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1483039-15MG04061833846452