Przejdź do
1478200
USP
Oleyl oleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Oleic acid oleyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H68O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.92
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oleyl oleate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
BARWIPMJPCRCTP-CLFAGFIQSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Oleyl oleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1478174O33801266609
Oleyl oleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478200
Oleyl oleate
Ethyl oleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1266609
Ethyl oleate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
oleyl oleate
API family
-
API family
-
API family
ethyl oleate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleyl oleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
452.3 °F
flash_point_c
233.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)