Przejdź do
1466641
USP
N-Nitrozodibutyloamina(NDBA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard (
)
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitrosamines are chemical compounds that can form during drug manufacturing and may pose health risks, including carcinogenicity.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny N-Nitrozodibutyloaminy (NDBA) USP jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w sposób określony w Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Jest również używany do przygotowania wzorca, mieszaniny roztworów podstawowych wzorców nitrozoaminy i roztworów wrażliwości w celu oznaczenia zanieczyszczenia NDBA w substancjach leczniczych i produktach leczniczych (walsartan, irbesartan i losartan potasowy itp.) metodą chromatografii zgodnie z rozdziałem ogólnym <1469> Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR360814666741466652
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
format
-
format
single component solution (solution in methanol)
format
neat
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 1 mg
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mg
packaging
pkg of 1 mg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrozodibutyloamina(NDBA)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje opartą na LC-MS analizę ilościową znanych zanieczyszczeń nitrozoaminowych zgodnie z procedurami 1 i 3 podanymi w rozdziale ogólnym USP <1469>.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Zobacz wszystkie artykuły
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Zamów spośród szerokiej gamy wysoce scharakteryzowanych podstawowych referencyjnych materiałów wzorcowych do stosowania z monografiami USP-NF do testowania substancji leczniczych i postaci dawkowania, farmaceutycznych substancji pomocniczych, składników żywności i suplementów diety.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
?1469? NITROSAMINE IMPURITIES
United States Pharmacopeia, 46(5) (2021)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1466641-1ML04065265949743