Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nitrofurantoin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)o1
InChI
1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
InChI key
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family nitrofurantoin | API family - | API family nitrofurantoin | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrofurantoin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1464001-500MG | 04061838736802 |