Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
naratriptan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1
InChI
1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H
InChI key
AWEZYKMQFAUBTD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
General description
Application
- Naratriptan Compounded Oral Suspension
- Naratriptan Hydrochloride
- Naratriptan Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family naratriptan | API family - | API family sumatriptan | API family sumatriptan |
| Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1457469-125MG | 04061833846278 |