Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6450,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
monostearyl maleate
manufacturer/tradename
USP
mp
79-81 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
InChI key
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 79-81 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| API family monostearyl maleate | API family methylergonovine | API family glyceryl monooleate | API family timolol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleinian monostearylu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1446804-100MG | 04061838735805 |