Przejdź do
1445404
USP
Modafinil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]­acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
API family
modafinil
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule IV; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI key
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Modafinil is a central nervous system vigilance promoting agent, which posseses neuroprotective properties.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP1253PHR8738
Modafinil United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1445404
Modafinil
Modafinil British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1253
Modafinil
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
drug control
USDEA Schedule IV; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
API family
modafinil
API family
modafinil
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1445404-200MG04061835345540