Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9199801
grade
pharmaceutical primary standard
API family
modafinil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI key
ZESNOWZYHYRSRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Wzorzec referencyjny Modafinil Related Compound B USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek B związany z modafinilem
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
High-performance liquid chromatographic determination of modafinil and its two metabolites in human plasma using solid-phase extraction.
Burnat, Pascal, Fabrice Robles, and Bernard Do.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 706.2, 295-304 (1998)
Mona Darwish et al.
Clinical therapeutics, 37(2), 325-337 (2014-12-03)
Polypharmacy is common in psychiatry practice and can lead to an increased risk of drug interactions. Armodafinil, a wakefulness-promoting agent, has been studied as adjunctive therapy for the treatment of major depressive episodes associated with bipolar I disorder. Armodafinil and
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1445357-20MG | 04061833852132 |