Przejdź do
1443500
USP
Azotan mikonazolu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Miconazole nitrate salt, 1-(2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl)imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14Cl4N2O · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
miconazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
InChI key
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny azotanu mikonazolu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Miconazole Nitrate Cream
  • Azotan mikonazolu w proszku do stosowania miejscowego
  • Czopki dopochwowe z azotanem mikonazolu
Biochem/physiol Actions
Antifungal azole. Mode of action: Inhibits cytochrome P450-dependent 14α-demethylase, which is critical to ergosterol biosynthesis. The accumulated 14α-methylated sterols change the membrane structure of sensitive fungi, resulting in an altered cell membrane permeability. Also inhibits peroxidases, which results in accumulation of peroxide within the cell.
Miconazole interacts with 14-α demethylase, a cytochrome P-450 enzyme necessary for ergosterol biosynthesis. The inhibition of ergosterol results in increased cellular permeability causing leakage of cellular contents. Miconazole may also inhibit endogenous respiration, interact with phospholipids in the cell membrane, inhibit the transformation of yeasts to mycelial forms, inhibit purine uptake, and interfere with triglyceride and phospholipid biosynthesis.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1900000BP253PHR3339
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
miconazole
API family
miconazole
API family
miconazole
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan mikonazolu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stanislaw A Buechner
The Journal of dermatological treatment, 25(3), 226-231 (2013-04-06)
This study investigated the non-inferiority of efficacy and tolerance of 2% miconazole nitrate shampoo in comparison with 2% ketoconazole shampoo in the treatment of scalp seborrheic dermatitis. A randomized, double-blind, comparative, parallel group, multicenter study was done. A total of
S Gebremedhin et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 65(4), 593-600 (2014-09-03)
Oral candidiasis in the form of Candida-associated denture stomatitis (CaDS) is associated with Candida adhesion and biofilm formation on the fitting surface of poly (methyl methacrylate) (PMMA) dentures. Candida biofilms show considerable resistance to most conventional antifungal agents, a phenomenon
Bart Pauwels et al.
The journal of sexual medicine, 11(7), 1664-1674 (2014-05-21)
Erectile dysfunction (ED), as well as many cardiovascular diseases, is associated with impaired nitric oxide (NO) bioavailability. Recently, oxime derivatives have emerged as vasodilators due to their NO-donating capacities. However, whether these oximes offer therapeutic perspectives as an alternative NO
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1443500-200MG04061838735577