Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 x 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł |
Informacje o tej pozycji
833,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
1 mmHg ( 39.9 °C)
API family
isobutyl isobutyrate
autoignition temp.
810 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Kosher | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| density 0.855 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.855 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.855 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.398 (lit.) | refractive index n20/D 1.398 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.398 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl isobutyrate
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1347835-5X0.5ML | 04061837842917 |