Przejdź do
1335596
USP
Związek J związany z ibuprofenem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2RS)-2-(4-Isobutyrylphenyl)propionic acid, α-Methyl-4-(2-methyl-1-oxopropyl)benzeneacetic acid, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropanoyl)phenyl]propanoic acid, 1-Oxoibuprofen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2844898
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ibuprofen
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(C(C)C1=CC=C(C(C(C)C)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
RCINGEKPKJQCMO-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ibuprofen Related Compound J Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Ibuprofen zawiesina doustna
  • Ibuprofen Tabletki
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1335541PHR1978PHR1146
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
API family
-
API family
ibuprofen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek J związany z ibuprofenem
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1335596-25MG04061833831755