Przejdź do
1302247
USP
Gymnemagenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Olean-12-ene-3β,16β,21β,22α,23,28-hexol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.71
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
gymnema
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C[C@H]2C3=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@]3(C)C[C@H](O)[C@@]2(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H50O6/c1-25(2)13-18-17-7-8-20-26(3)11-10-21(33)27(4,15-31)19(26)9-12-28(20,5)29(17,6)14-22(34)30(18,16-32)24(36)23(25)35/h7,18-24,31-36H,8-16H2,1-6H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
VKJLHZZPVLQJKG-ABHKXHSUSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Gymnemagenin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Gymnema
  • Native Gymnema Extract
  • Powdered Gymnema
  • Purified Gymnema Extract
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
521811115556PHL80466
Gymnemagenin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1302247
Gymnemagenin
Gymnemagenin phyproof® Reference Substance
PHL80466
Gymnemagenin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
gymnema
API family
-
API family
chlorogenin
API family
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1302247-15MG04061833831397