Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
API family
glyceryl dibehenate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny dibehenatu glicerolu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family glyceryl dibehenate | API family glyceryl monooleate | API family glyceryl distearate | API family polyoxyl |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1295709-200MG | 04061835347162 |