Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6880,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
glimepiride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)C)c1cc(ccc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-13-12-18-6-5-7-20(14-18)34(32,33)27-23(30)26-19-10-8-16(2)9-11-19/h5-7,14,16,19H,4,8-13,15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
InChI key
XBXROPCBZLGQMA-RUCARUNLSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family glimepiride | API family glimepiride | API family glimepiride | API family glimepiride |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek D związany z glimepirydem
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1292347-20MG | 04061833020050 |