Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N7O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.41
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
folic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2nc(n[c](c2nc(c1)CN(c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=O)=O)N
InChI
1S/C20H19N7O7/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)23-11(7-22-16)8-27(9-28)12-3-1-10(2-4-12)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30/h1-4,7,9,13H,5-6,8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H3,21,22,25,26,32)/t13-/m0/s1
InChI key
UGWUWNVTCLDEOG-ZDUSSCGKSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu 10-formylofoliowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Leucovorin Calcium Tablets.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?