Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 x 350 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluvastatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family fluvastatin | API family fluvastatin | API family fluvastatin | API family fluvastatin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluvastatin sodium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1285931 | 04061833845004 |
| 1285931-350MG | 04061838725752 |
| 1285931-2X350MG | 04061838669803 |