Przejdź do
1285910
USP
Roztwór mieszaniny propionianu flutikazonu w aerozolu do nosa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7450,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
7450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluticasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Fluticasone Propionate Nasal Spray Resolution Mixture USP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Fluticasone Propionate Cream
  • Maść z propionianem flutikazonu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Disclaimer
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
128584012858951158650
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
API family
fluticasone
API family
fluticasone
API family
fluticasone
API family
cyclosporine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Endocrine system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how the Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column meets the system suitability criteria outlined in the USP monograph for the fluticasone propionate assay.
Powiązane treści
Zamów spośród szerokiej gamy wysoce scharakteryzowanych podstawowych referencyjnych materiałów wzorcowych do stosowania z monografiami USP-NF do testowania substancji leczniczych i postaci dawkowania, farmaceutycznych substancji pomocniczych, składników żywności i suplementów diety.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1285910-25MG04061833830727
Questions
  1. Does Fluticasone Propionate Nasal Spray contain a steroid?
    1 answer
    1. Yes, Fluticasone Propionate is a steroid hormone. It is considered a second generation glucocorticoid with anti-inflammatory properties.